Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dicyanoaniline

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile

32596637
MOLE32596637EA 0 EUR InStock
MOLE32596637
3,4-Dicyanoaniline
3,4-Dicyanoaniline


Formule: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…182 °C
Numéro MDL: MFCD00041741
Numéro CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité