(S)-(-)-β-Methylphenethylamine
Fournisseur: Molekula
32642343-1G
MOLE32642343-1GEA 0 EUR InStock
MOLE32642343-1G
(S)-(-)-β-Methylphenethylamine
(S)-(-)-β-Methylphenethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00216741
Numéro CAS: 17596-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité