(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
32713857-1G
MOLE32713857-1GEA 0 EUR InStock
MOLE32713857-1G
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
Formule: C₇H₁₄O₄
MW: 162,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009761
Numéro CAS: 73346-74-4
EINECS: 277-391-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité