Acide dichloroacétique
Fournisseur: Molekula
Danger
32742152-1KG
MOLE32742152-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE32742152-1KG
Acide dichloroacétique
Acide dichloroacétique
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–4 °C
Densité: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004223
Numéro CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
ONU: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité