Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)

Fournisseur: Molekula

32757739-5G
MOLE32757739-5GEA 0 EUR InStock
MOLE32757739-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)


Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité