Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Fournisseur: Molekula
32798842-5G
MOLE32798842-5GEA 0 EUR InStock
MOLE32798842-5G
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Alcool (R)-(-)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00008062
Numéro CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité