Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol

Fournisseur: Molekula

32826669-25G
MOLE32826669-25GEA 0 EUR InStock
MOLE32826669-25G
4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol
4-(4-Nitrophénylazo)-1-naphtol


Formule: C₁₆H₁₁N₃O₃
Numéro MDL: MFCD00003975
Numéro CAS: 5290-62-0
EINECS: 226-129-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité