Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylpyridine-4-amine

Fournisseur: Molekula
Danger

32942968-100G
MOLE32942968-100GEA 0 EUR InStock
MOLE32942968-100G
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
N,N-Diméthylpyridine-4-amine


Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Point d'éclair: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité