4-Bromo-m-toluidine
Fournisseur: Molekula
32976775-25G
MOLE32976775-25GEA 0 EUR InStock
MOLE32976775-25G
4-Bromo-m-toluidine
4-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité