2-Chlorobenzimidazole
Fournisseur: Molekula
32987316-25G
MOLE32987316-25GEA 0 EUR InStock
MOLE32987316-25G
2-Chlorobenzimidazole
2-Chlorobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂
Numéro MDL: MFCD00051944
Numéro CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité