Tributylallylétain
Fournisseur: Molekula
Danger
33299273-5G
MOLE33299273-5GEA 0 EUR InStock
MOLE33299273-5G
Tributylallylétain
Tributylallyltin
Formule: C₁₅H₃₂Sn
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Densité: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00010346
Numéro CAS: 24850-33-7
EINECS: 246-494-3
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité