Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Arginine chlorhydrate

Fournisseur: Molekula

33349826-1KG
MOLE33349826-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE33349826-1KG
L-Arginine chlorhydrate
L-Arginine hydrochloride


Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité