Disulfure de diallyle
Fournisseur: Molekula
Attention
33421999-100G
MOLE33421999-100GEA 0 EUR InStock
MOLE33421999-100G
Disulfure de diallyle
Disulfure de diallyle
Formule: C₆H₁₀S₂
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0237 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008656
Numéro CAS: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité