5-Méthylindole
Fournisseur: Molekula
Attention
33483209-1G
MOLE33483209-1GEA 0 EUR InStock
MOLE33483209-1G
5-Méthylindole
5-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00005680
Numéro CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité