Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isopropanolate de titane(IV)

Fournisseur: Molekula

33520313-500G
MOLE33520313-500GEA 0 EUR InStock
MOLE33520313-500G
Isopropanolate de titane(IV)
Isopropanolate de titane(IV)


Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00008871
Numéro CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
ONU: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité