Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismut (III) gallate basique hydraté ≥98% (par analyse complexométrique) USP

Fournisseur: Molekula

33641704-100G
MOLE33641704-100GEA 0 EUR InStock
MOLE33641704-100G
Bismut (III) gallate basique hydraté ≥98% (par analyse complexométrique) USP
Acide 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylique
Conform to USP34


Formule: C₇H₅BiO₆·xH₂O
Numéro MDL: MFCD01632692
Numéro CAS: 99-26-3
EINECS: 202-742-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0% Min (KT)
As 7.5ppm Max
Free Glallic Acid 0.5% Max
Alkalies & Alkaline Earth 0.5% Max
Loss on Drying 7.0% Max

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité