Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Fournisseur: Molekula
Attention
33658706-100G
MOLE33658706-100GEA 0 EUR InStock
MOLE33658706-100G
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité