Alcool 2,4-diméthoxybenzylique
Fournisseur: Molekula
33739999-25G
MOLE33739999-25GEA 0 EUR InStock
MOLE33739999-25G
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique
Alcool 2,4-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…35 °C
Numéro MDL: MFCD00004614
Numéro CAS: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité