Trifluoromethanesulfonate de baryum
Fournisseur: Molekula
33858797-5G
MOLE33858797-5GEA 0 EUR InStock
MOLE33858797-5G
Trifluoromethanesulfonate de baryum
Trifluoromethanesulfonate de baryum
Formule: C₂BaF₆O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00143644
Numéro CAS: 2794-60-7
EINECS: 220-526-6
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité