N-(Hydroxymethyl)acétamide
Fournisseur: Molekula
33937183-25G
MOLE33937183-25GEA 0 EUR InStock
MOLE33937183-25G
N-(Hydroxymethyl)acétamide
N-(Hydroxymethyl)acetamide
Formule: C₃H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00014417
Numéro CAS: 625-51-4
EINECS: 210-897-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité