5-Fluorocytosine
Fournisseur: Molekula
33980289-1G
MOLE33980289-1GEA 0 EUR InStock
MOLE33980289-1G
5-Fluorocytosine
5-Fluorocytosine
Formule: C₄H₄FN₃O
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00006035
Numéro CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité