Acide (3-bromophényl)acétique
Fournisseur: Molekula
34023257-5G
MOLE34023257-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34023257-5G
Acide (3-bromophényl)acétique
Acide (3-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…103 °C
Numéro MDL: MFCD00004330
Numéro CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité