2,4,5-Triméthyloxazole
Fournisseur: Molekula
34114795-25G
MOLE34114795-25GEA 0 EUR InStock
MOLE34114795-25G
2,4,5-Triméthyloxazole
2,4,5-Triméthyloxazole
Formule: C₆H₉NO
Point d'ébullition: 133 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9569 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005308
Numéro CAS: 20662-84-4
EINECS: 243-952-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité