DIPSO
Fournisseur: Molekula
34218155-100G
MOLE34218155-100GEA 0 EUR InStock
MOLE34218155-100G
DIPSO
DIPSO
Formule: C₇H₁₇NO₆S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038353
Numéro CAS: 68399-80-4
EINECS: 269-992-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité