Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3,3-diméthylbutanone

Fournisseur: Molekula
Attention

34413636-25G
MOLE34413636-25GEA 0 EUR InStock
MOLE34413636-25G
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone
1-Bromo-3,3-diméthylbutanone


Formule: C₆H₁₁BrO
Point d'ébullition: 47…49 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 76 °C
Densité: 1.3508 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000206
Numéro CAS: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité