Acide 4-formylphénylboronique
Fournisseur: Molekula
Attention
34547006-1G
MOLE34547006-1GEA 0 EUR InStock
MOLE34547006-1G
Acide 4-formylphénylboronique
Acide 4-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
Numéro MDL: MFCD00151823
Numéro CAS: 87199-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité