2,6-Dichloropyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
34574238-100G
MOLE34574238-100GEA 0 EUR InStock
MOLE34574238-100G
2,6-Dichloropyridine
2,6-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006244
Numéro CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité