Thiophène-2-éthanol
Fournisseur: Molekula
34607299-5G
MOLE34607299-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34607299-5G
Thiophène-2-éthanol
Thiophène-2-éthanol
Formule: C₆H₈OS
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Densité: 1.197 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005462
Numéro CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité