Acide 4-iodobenzoïque
Fournisseur: Molekula
34629290-25G
MOLE34629290-25GEA 0 EUR InStock
MOLE34629290-25G
Acide 4-iodobenzoïque
Acide 4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Densité: 2.184 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002533
Numéro CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité