2'-Desoxyadénosine monohydraté
Fournisseur: Molekula
34645670-5G
MOLE34645670-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34645670-5G
2'-Desoxyadénosine monohydraté
2'-Desoxyadénosine monohydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149364
Numéro CAS: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité