3,5-Dinitroaniline
Fournisseur: Molekula
34717589-5G
MOLE34717589-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34717589-5G
3,5-Dinitroaniline
3,5-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 163 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007263
Numéro CAS: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité