Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique
Fournisseur: Molekula
34778741-500G
MOLE34778741-500GEA 0 EUR InStock
MOLE34778741-500G
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique
Formule: C₆H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00006274
Numéro CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité