6-Méthoxy-1-indanone
Fournisseur: Molekula
34858611-5G
MOLE34858611-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34858611-5G
6-Méthoxy-1-indanone
6-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00021232
Numéro CAS: 13623-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité