Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: S-n-Butyrylthiocholine iodide, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammonium iodide, 2-(Butyrylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammonium iodide, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammonium iodide
34904481-5G
MOLE34904481-5GEA 0 EUR InStock
MOLE34904481-5G
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium
Iodure de (2-(butyrylthio)éthyl)triméthylammonium
Formule: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 317,23 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011845
Numéro CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité