Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
34910606-25G
MOLE34910606-25GEA 0 EUR InStock
MOLE34910606-25G
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Acide pyridine-3,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
Point d'ébullition: 529 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006392
Numéro CAS: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité