7-Chloroindole
Fournisseur: Molekula
Attention
35064238-1G
MOLE35064238-1GEA 0 EUR InStock
MOLE35064238-1G
7-Chloroindole
7-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321301
Numéro CAS: 53924-05-3
EINECS: 258-865-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité