Acide naphtyl-1 acétique
Fournisseur: Molekula
Attention
35143629-100G
MOLE35143629-100GEA 0 EUR InStock
MOLE35143629-100G
Acide naphtyl-1 acétique
Acide naphtyl-1 acétique
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: ∼1.263 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004046
Numéro CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité