1-Phényltétrazole-5-thiol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5(2H)-thione
35197222-100G
MOLE35197222-100GEA 0 EUR InStock
MOLE35197222-100G
1-Phényltétrazole-5-thiol
1-Phényltétrazole-5-thiol
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003129
Numéro CAS: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité