D(-)-α-Phénylglycine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
35200423-100G
MOLE35200423-100GEA 0 EUR InStock
MOLE35200423-100G
D(-)-α-Phénylglycine
D(-)-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008061
Numéro CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité