4-Amino-1,3,5-triazine-2-one
Fournisseur: Molekula
35283847-5G
MOLE35283847-5GEA 0 EUR InStock
MOLE35283847-5G
4-Amino-1,3,5-triazine-2-one
5-Azacytosine
Formule: C₃H₄N₄O
MW: 112,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149402
Numéro CAS: 931-86-2
EINECS: 213-242-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité