α,α,α-Trifluoro-o-crésol
Fournisseur: Molekula
35352855-5G
MOLE35352855-5GEA 0 EUR InStock
MOLE35352855-5G
α,α,α-Trifluoro-o-crésol
α,α,α-Trifluoro-o-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
Point d'ébullition: 147 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002222
Numéro CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité