2,5-Diphényl-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Molekula
35371792-5G
MOLE35371792-5GEA 0 EUR InStock
MOLE35371792-5G
2,5-Diphényl-1,3,4-oxadiazole
2,5-Diphényl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00003102
Numéro CAS: 725-12-2
EINECS: 211-968-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité