N-Acetyl-D-leucine
Fournisseur: Molekula
35738612-1G
MOLE35738612-1GEA 0 EUR InStock
MOLE35738612-1G
N-Acetyl-D-leucine
N-Acetyl-D-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00066069
Numéro CAS: 19764-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité