ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Fournisseur: Molekula
35811823-5G
MOLE35811823-5GEA 0 EUR InStock
MOLE35811823-5G
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000196
Numéro CAS: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité