Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Aminotétrazole monohydraté

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Aminotetrazole monohydrate, 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, Tetrazol-5-amine, 1H-Tetrazol-5-ylamine monohydrate, 1H-Tetrazol-5-amine hydrate, 5-Amino-tetrazole-monohydrate

35827584-100G
MOLE35827584-100GEA 0 EUR InStock
MOLE35827584-100G
5-Aminotétrazole monohydraté
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate


Formule: CH₃N₅·1H₂O
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 216…217 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149327
Numéro CAS: 15454-54-3
EINECS: 224-581-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité