Decyl β-D-thioglucopyranoside
Fournisseur: Molekula
35887761-250MG
MOLE35887761-250MGEA 0 EUR InStock
MOLE35887761-250MG
Decyl β-D-thioglucopyranoside
Decyl-β-D-thioglucopyranoside
Formule: C₁₆H₃₂O₅S
Numéro CAS: 98854-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité