2-Bromobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
36040140-5G
MOLE36040140-5GEA 0 EUR InStock
MOLE36040140-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Numéro MDL: MFCD00012853
Numéro CAS: 5465-63-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité