2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
36067944-5G
MOLE36067944-5GEA 0 EUR InStock
MOLE36067944-5G
2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle
2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00010867
Numéro CAS: 6942-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité