(±)-Naringenin
Fournisseur: Molekula
36117021-5G
MOLE36117021-5GEA 0 EUR InStock
MOLE36117021-5G
(±)-Naringenin
(±)-Naringenin
Formule: C₁₅H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00006844
Numéro CAS: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité