4-Hydroxycoumarine
Fournisseur: Molekula
36136514-500G
MOLE36136514-500GEA 0 EUR InStock
MOLE36136514-500G
4-Hydroxycoumarine
4-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 211…214 °C
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité